Learn More
1,1'-Carbonyldiimidazole (>90%), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,1'-Carbonyldiimidazole |
| CAS | 530-62-1 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C7H6N4O |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | Di-1H-imidazol-1-yl-methanone, 1,1'-Carbonylbisimidazole, Bis(imidazol-1-yl) Ketone, Bis(imidazol-1-yl)methanone, Diimidazol-1-yl Ketone, N,N-Carbonyldiimidazole, N,N'-Carbonylbis(imidazole), N,N'-Carbonyldiimidazole, NSC 67203, CDI |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6N4O/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H |
| SMILES | O=C(N1C=NC=C1)N2C=NC=C2 |
| IUPAC Name | di(imidazol-1-yl)methanone |
| Molecular Weight (g/mol) | 162.15 |
| Vedi altri risultati |