Learn More
1,1'-Carbonyldiimidazole, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735927
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
530-62-1
C7H6N4O
162.15
MFCD00005286
PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
1,1'-carbonyldiimidazole, n,n'-carbonyldiimidazole, carbonyldiimidazole, di 1h-imidazol-1-yl methanone, n,n-carbonyldiimidazole, 1h-imidazole, 1,1'-carbonylbis, 1,1'-carbonylbis-1h-imidazole, carbonyl diimidazole, diimidazol-1-yl ketone, 1,1-carbonyldiimidazole
68263
di(imidazol-1-yl)methanone
O=C(N1C=CN=C1)N1C=CN=C1
530-62-1
C7H6N4O
162.15
MFCD00005286
PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
1,1'-carbonyldiimidazole, n,n'-carbonyldiimidazole, carbonyldiimidazole, di 1h-imidazol-1-yl methanone, n,n-carbonyldiimidazole, 1h-imidazole, 1,1'-carbonylbis, 1,1'-carbonylbis-1h-imidazole, carbonyl diimidazole, diimidazol-1-yl ketone, 1,1-carbonyldiimidazole
68263
di(imidazol-1-yl)methanone
O=C(N1C=CN=C1)N1C=CN=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1,1′-Carbonyldiimidazole
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 118.0°C to 120.0°C
Colore White to Cream
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min
Imballaggio Glass bottle
Quantità 10 g
Beilstein 23, V,4, 245
Fieser 01,114; 02,61; 05,97; 06,97; 08,77; 09,96; 12,106; 13,66; 16,64
Indice di Merck 15, 1820
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: moderately soluble in thf, soluble in ethanol
Peso formulazione 162.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,1``-Carbonyldiimidazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.