Coupling reagent
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,1′-Carbonyldiimidazole |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 118.0°C to 120.0°C |
| Colore | White to Cream |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 10 g |
| Beilstein | 23, V,4, 245 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1,1``-Carbonyldiimidazole
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H360D-Può nuocere al feto.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?