Learn More
1,1-Cyclobutanedicarboxylic Acid Disodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30345137
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30345137 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30345137 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB416510100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1-Cyclobutanedicarboxylic Acid Disodium Salt
CAS 100476-94-6
Formula molecolare C6H6Na2O4
Quantità 100 mg
Sinonimo 1,1-Dicarboxycyclobutane Disodium Salt, NSC 22073 Disodium Salt
InChI Formula InChI=1S/C6H8O4.2Na/c7-4(8)6(5(9)10)2-1-3-6;;/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1(CCC1)C(=O)[O-]
IUPAC Name disodium;cyclobutane-1,1-dicarboxylate
Molecular Weight (g/mol) 188.09