missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,1-Cyclohexanediacetic Acid Monoamide, TRC

Codice prodotto. 30137509
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30137509 10 g 10g
30133380 25 g 25g
30005600 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30137509 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC99151010G

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 99189-60-3
Formula molecolare C10 H17 N O3
Molecular Weight (g/mol) 199.247
Sinonimo Cyclohexaneacetic acid, 1-(2-amino-2-oxoethyl)-, Cyclohexaneacetic acid, 1-(carbamoylmethyl)- (6CI), 1-(2-Amino-2-oxoethyl)cyclohexaneacetic acid, 1,1-Cyclohexanediacetic acid monoamide, 1-(Carboxymethyl)cyclohexane-1-acetamide, 1-[(Aminocarbonyl)methyl]cyclohexaneacetic acid
IUPAC Name 2-[1-(2-amino-2-oxoethyl)cyclohexyl]acetic acid
SMILES NC(=O)CC1(CC(=O)O)CCCCC1

Specifica

Materiale o nome chimico 1,1-Cyclohexanediacetic Acid Monoamide
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C10H17NO3/c11-8(12)6-10(7-9(13)14)4-2-1-3-5-10/h1-7H2,(H2,11,12)(H,13,14)
Peso formulazione 199.1208
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.