Learn More
1,1-Cyclohexanediacetic anhydride, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17790629 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17790629 25 g 25g
17780629 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17790629 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 358130250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Vettore alfa CYCLOHEXANEDIACETICANHYDRIDE
Materiale o nome chimico 1,1-Cyclohexanediacetic anhydride
CAS 1010-26-0
Punto di fusione 67°C to 72°C
Colore Orange to White
Spettro a infrarossi Conforms
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10 H14 O3
Numero MDL 00040292
Quantità 25 g
Sinonimo 3-Oxaspiro[5.5 ]undecane-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 182.22
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals