Learn More
1-(1-Cyclohexen-1-yl)piperidine, 97%
Codice prodotto. 11360004
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11360004 5 g 5g
11370004 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11360004 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L00335.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2981-10-4 | C8H22N2O2 | 178.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2981-10-4
Numero MDL MFCD00014643
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(1-Cyclohexen-1-yl)piperidine
Punti di ebollizione 120°C to 122°C (16 mmHg)
Formula molecolare C8H22N2O2
Indice di rifrazione 1.514
Quantità 5 g
Beilstein 113990
Sinonimo di 3-aminopropoxy ethane, 1-propanamine, 3,3'-1,2-ethanediylbis oxy bis, 1,2-bis 3-aminopropoxy ethane, 3,3'-ethane-1,2-diylbis oxy bis propan-1-amine, 3,3'-ethylenedioxy bispropylamine, 3,3'-ethylenedioxybis propylamine, propylamine, 3,3'-ethylenedioxy bis, ethylene glycol bis 3-aminopropyl ether, 1,10-diamino-4,7-dioxadecane, 3-2-3-aminopropoxy ethoxy propan-1-amine
InChI Key POTQBGGWSWSMCX-UHFFFAOYSA-P
SMILES C(CN)COCCOCCCN
IUPAC Name 3-[2-(3-aminopropoxy)ethoxy]propan-1-amine
Molecular Weight (g/mol) 178.28
PubChem CID 76342
Peso formulazione 165.28
Percent Purity 97%