Learn More
1-(1-Cyclohexen-1-yl)piperidine, 97%
Codice prodotto. 11370004
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11370004 25 g 25g
11360004 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11370004 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L00335.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2981-10-4 | C8H22N2O2 | 178.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2981-10-4
Numero MDL MFCD00014643
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(1-Cyclohexen-1-yl)piperidine
Punti di ebollizione 120°C to 122°C (16 mmHg)
Formula molecolare C11H19N
Indice di rifrazione 1.514
Quantità 25 g
Beilstein 113990
Sinonimo 1-cyclohex-1-en-1-yl piperidine, 1-1-piperidino cyclohexene, 1-1-cyclohexen-1-yl piperidine, 1-1-cyclohexenyl piperidine, piperidine, 1-1-cyclohexen-1-yl, n-1-cyclohexenyl piperidine, 1-cyclohexen-1-yl piperidine, 1-piperidinocyclohexene, 1-piperidino-1-cyclohexene, n-1-cyclohexen-1-yl piperidine
InChI Key KPVMGWQGPJULFL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCN(CC1)C2=CCCCC2
IUPAC Name 1-(cyclohexen-1-yl)piperidine
Molecular Weight (g/mol) 165.28
PubChem CID 18118
Peso formulazione 165.28
Percent Purity 97%