Learn More
1-(1-Cyclohexen-1-yl)pyrrolidine, 97%
Codice prodotto. 11431647
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11431647 5 g 5g
11441647 25 g 25g
11414260 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11431647 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25622.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1125-99-1 | C10H17N | 151.253 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1125-99-1
Formula molecolare C10H17N
Molecular Weight (g/mol) 151.253
Numero MDL MFCD00003163
InChI Key KTZNVZJECQAMBV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-pyrrolidino-1-cyclohexene, 1-pyrrolidinocyclohexene, 1-cyclohex-1-en-1-yl pyrrolidine, pyrrolidine, 1-1-cyclohexen-1-yl, 1-1-cyclohexen-1-yl pyrrolidine, 1-1-pyrrolidinyl cyclohexene, cyclohexanone pyrrolidine enamine, 1-pyrrolidinyl-1-cyclohexene, n-1-cyclohexenyl pyrrolidine, 1-1-cyclohexenyl pyrrolidine
PubChem CID 70768
IUPAC Name 1-(cyclohexen-1-yl)pyrrolidine
SMILES C1CCC(=CC1)N2CCCC2
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(1-Cyclohexen-1-yl)pyrrolidine
Densità 0.94
Punti di ebollizione 114°C to 115°C (15 mmHg)
Punto d'infiammabilità 66°C (151°F)
Indice di rifrazione 1.5217
Quantità 5 g
Beilstein 114797
Sensibilità Air sensitive
Peso formulazione 151.25
Percent Purity 97%