Learn More
1,1-Cyclopentanediacetic Anhydride, TRC
Codice prodotto. 30350702
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30350702 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30350702 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC9896651G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1-Cyclopentanediacetic Anhydride
CAS 5662-95-3
Formula molecolare C9H12O3
Quantità 1 g
Sinonimo 1,1-Cyclopentanediacetic Acid Anhydride, 3,3-Tetramethyleneglutaric Anhydride, NSC 78448
InChI Formula InChI=1S/C9H12O3/c10-7-5-9(3-1-2-4-9)6-8(11)12-7/h1-6H2
SMILES O=C(O1)CC2(CCCC2)CC1=O
IUPAC Name 8-oxaspiro[4.5]decane-7,9-dione
Molecular Weight (g/mol) 168.19
Peso formulazione 168.08