Learn More
1,1-Cycohexanediacetimide (3,3-Penta-methyleneglutarimide), Mikromol™
Codice prodotto. 17912936
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17912936 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17912936 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0684.080025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,1-Cycohexanediacetimide (3,3-Penta-methyleneglutarimide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3-Pentamethylene Glutarimide
CAS 1130-32-1
Nomi componenti o analita 3,3-Pentamethylene Glutarimide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H15 N O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 3-Azaspiro[5.5]undecane-2,4-dione, 1,1-Cyclohexanediacetimide (6CI,7CI,8CI), 2,4-Dioxo-3-azaspiro[5.5]undecane, 3,3-Cyclopentane glutarimide, NSC 400093, 3,3-Pentamethyleneglutarimide
InChI Formula InChI=1S/C10H15NO2/c12-8-6-10(7-9(13)11-8)4-2-1-3-5-10/h1-7H2,(H,11,12,13)
SMILES O=C1CC2(CCCCC2)CC(=O)N1
IUPAC Name 3-azaspiro[5.5]undecane-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 181.23
Quantità 25 mg
Peso formulazione 181.1103 g/mol