Learn More
1,1-Di(methylthio)-2-nitroeth-1-ene, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10797115
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10797115 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10797115 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00308EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 1-Di(methylthio)-2-nitroeth-1-ene
CAS 13623-94-4
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C4H7NO2S2
Formula lineare O2NCH=C(SCH3)2
Numero MDL MFCD00010443
Quantità 10 g
Sinonimo 1,1-bis methylthio-2-nitroethylene, 1,1-bis methylsulfanyl-2-nitroethene, 1,1-dimethylthio-2-nitroethylene, 1-nitro-2,2-bis methylthio ethylene, ethene, 1,1-bis methylthio-2-nitro, 1,1-bis methylthio-2-nitroethene, 1,1-bis-methylthio-2-nitroethene, 1,1-dimethylthio-2-nitroethene, 1,1-bis-methylthio-2-nitroethylene
InChI Key NXGHEDHQXXXTTP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC(=C[N+](=O)[O-])SC
IUPAC Name 1,1-bis(methylsulfanyl)-2-nitroethene
Molecular Weight (g/mol) 165.225
PubChem CID 83623
Peso formulazione 165.24
Percent Purity 97%