Learn More
1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetone |
| CAS | 431-67-4 |
| Formula molecolare | C3 H Br2 F3 O |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C3HBr2F3O/c4-2(5)1(9)3(6,7)8/h2H |
| SMILES | FC(F)(F)C(=O)C(Br)Br |
| IUPAC Name | 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoropropan-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 269.84 |
| Peso formulazione | 267.8346 |