Learn More
1,1-Dibromoethane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,1-Dibromoethane |
| CAS | 557-91-5 |
| Formula molecolare | C2H4Br2 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Ethylidene Dibromide |
| InChI Formula | InChI=1S/C2H4Br2/c1-2(3)4/h2H,1H3 |
| SMILES | BrC(C)Br |
| Molecular Weight (g/mol) | 187.86 |
| Peso formulazione | 185.868 |