Learn More
1,1-Dibromoethane, TRC
Codice prodotto. 30372144
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30372144 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30372144 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4682051G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1-Dibromoethane
CAS 557-91-5
Formula molecolare C2H4Br2
Quantità 1 g
Sinonimo Ethylidene Dibromide
InChI Formula InChI=1S/C2H4Br2/c1-2(3)4/h2H,1H3
SMILES BrC(C)Br
Molecular Weight (g/mol) 187.86
Peso formulazione 185.868