Learn More
1,1-Dichlorodimethyl ether, 97%
Codice prodotto. 10209463 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10209463 100 g Bottiglia in vetro 100g
10306420 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10209463 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 113471000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4885-02-3 | C2H4Cl2O | 114.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4885-02-3
Formula molecolare C2H4Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 114.96
Numero MDL MFCD00000828
InChI Key GRTGGSXWHGKRSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 1-Dichlorodimethyl ether
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2700g/mL
Punti di ebollizione 85.0°C
Punto d'infiammabilità 22°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Cl2CHOCH3
Indice di rifrazione 1.4295 to 1.4325
Quantità 100 g
Fieser 01,220; 02,120; 05,200; 06,171; 07,98; 08,154
Gravità specifica 1.27
Sinonimo methyl thiosalicylate, methyl 2-mercaptobenzoate, methyl o-mercaptobenzoate, usaf ma-15, benzoic acid, 2-mercapto-, methyl ester, methyl-o-mercaptobenzoate, methyl-2-mercaptobenzoate, benzoic acid, o-mercapto-, methyl ester, 2-methoxycarbonyl thiophenol, 2-mercaptobenzoic acid methyl ester
IUPAC Name methyl 2-sulfanylbenzoate
PubChem CID 21009
Peso formulazione 114.96
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid