Learn More
Alfa Aesar™ 1,1'-Diethyl-4,4'-carbocyanine bromide, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H32481.MD
Dettagli aggiuntivi : CAS : 19764-88-6 Peso : 0.00025kg
Quantità 250mg
Codice prodotto. 15445207
  • 23.91€ / 250mg
In stock, pronto per la spedizione: 3
Identificatori chimici
19764-88-6
433.393
QRRYUUHAKZXUIQ-UHFFFAOYSA-M
(4Z)-1-ethyl-4-[(E)-3-(1-ethylquinolin-1-ium-4-yl)prop-2-enylidene]quinoline;bromide
C25H25BrN2
MFCD06409816
102601750
CCN1C=CC(=CC=CC2=CC=[N+](C3=CC=CC=C23)CC)C4=CC=CC=C41.[Br-]
Specifica
1,1'-Diethyl-4,4'-carbocyanine bromide
19764-88-6
MFCD06409816
CCN1C=CC(=CC=CC2=CC=[N+](C3=CC=CC=C23)CC)C4=CC=CC=C41.[Br-]
433.393
433.39
250mg
C25H25BrN2
QRRYUUHAKZXUIQ-UHFFFAOYSA-M
(4Z)-1-ethyl-4-[(E)-3-(1-ethylquinolin-1-ium-4-yl)prop-2-enylidene]quinoline;bromide
102601750
96%
Videos
SDS Documenti
Certificati