Learn More
1,1-Dimethoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,1-Dimethoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane |
| CAS | 94158-44-8 |
| Formula molecolare | C7H16O4 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 2-Methoxyethoxyacetaldehyde Dimethyl Acetal |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H16O4/c1-8-4-5-11-6-7(9-2)10-3/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | COCCOCC(OC)OC |
| IUPAC Name | 1,1-dimethoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane |
| Molecular Weight (g/mol) | 164.2 |
| Peso formulazione | 164.1049 |