Learn More
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride, 97%
Codice prodotto. 12229299 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12229299 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12229299 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 429720050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1115-70-4 | C4H12ClN5 | 165.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 1-Dimethylbiguanide hydrochloride
CAS 1115-70-4
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 218.0°C to 223.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C4H12ClN5
Numero MDL MFCD00012582
Quantità 5 g
Indice di Merck 15,601
Sinonimo metformin hydrochloride, 1,1-dimethylbiguanide hydrochloride, metformin hcl, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,dmso (heated)
InChI Key OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)C(=N)N=C(N)N
IUPAC Name 3-(diaminomethylidene)-1,1-dimethylguanidine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 165.63
PubChem CID 14219
Peso formulazione 165.63
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.