Learn More
1,1-Dimethylbiguanide Hydrochloride, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11401211 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11401211 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11401211 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215780525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    539.00€
    513.45€ / 25g
    Risparmia 25.55€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
1,1-Dimethylbiguanide Hydrochloride, White Powder
  • It has various medical uses such as in polycystic ovary syndrome, non-alcoholic fatty liver disease and diabetes mellitus type 2.
  • It may also reduce weight gain in people taking atypical antipsychotics. 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride is suitable biguanide agent used in a study to investigate its role in enhancing the secretions of plasma active glucagon-like peptide-1 (GLP-1) levels.
  • 1,1-Dimethylbiguanide, Hydrochloride (Metformin) is a biguanide antihyperglycemic agent. 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride (metformin) is a strong base.
  • It forms well defined salts and possessing excellent coordination capacity with transition metals, forming highly colored bidentate chelate complexes.
  • Metformin (MET) exists in various forms: diprotonated (H2MET)2+ in strong acidic solution, monoprotonated (HMET)+ in weak acid, MET in neutral and deprotonated (MET)- in strong alkali solution. It is an oral antidiabetic drug.
  • Pharmacokinetics of metformin has been studied. Determination of metformin in human plasma has been described by simple HPLC-UV method.[5] Metformin is reported to increase plasma active glucagon-like peptide-1 (GLP-1) in humans
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 1-Dimethylbiguanide Hydrochloride
CAS 1115-70-4
Punto di fusione 214°C to 224°C
Colore White
Formula molecolare C4H12ClN5
Numero MDL MFCD00012582
Quantità 25 g
Sinonimo metformin hydrochloride, 1,1-dimethylbiguanide hydrochloride, metformin hcl, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform
Informazioni di solubilità Soluble in water (100mg/mL - clear, colorless solution), 95% ethanol; insoluble in ether, acetone or chloroform.
InChI Key OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)C(=N)N=C(N)N
IUPAC Name 3-(diaminomethylidene)-1,1-dimethylguanidine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 165.63
PubChem CID 14219
Peso formulazione 165.6
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,1-Dimethylbiguanide Hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Metformin Hydrochloride