Learn More
1,1-Dimethylethyl Nitrite (~90%), TRC
Codice prodotto. 30384955
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30384955 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30384955 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4747301G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1-Dimethylethyl Nitrite
CAS 540-80-7
Note sul grado di purezza GC
Formula molecolare C4 H9 N O2
Quantità 1 g
Sinonimo Nitrous acid, 1,1-dimethylethyl ester, Nitrous acid, tert-butyl ester (8CI), tert-Butyl nitrite (6CI,7CI), 1,1-Dimethylethyl nitrite, α,α-Dimethylethyl nitrite, Nitrous acid 1,1-dimethylethyl ester, Nitrous acid tert-butyl ester, tert-Butyl nitrite
InChI Formula InChI=1S/C4H9NO2/c1-4(2,3)7-5-6/h1-3H3
SMILES CC(C)(C)ON=O
IUPAC Name tert-butyl nitrite
Molecular Weight (g/mol) 103.12
Peso formulazione 103.0633
Percent Purity >95