Learn More
1,1-Dimethylpropargylamine, 95%
Codice prodotto. 15480268
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15480268 25 g 25g
15470268 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15480268 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H53448.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2978-58-7 | C5H9N | 83.134 g/mol
1,1-Dimethylpropargylamine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,1-Dimethylpropargylamine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Solubility
Very soluble in water.
Notes
Air sensitive. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2978-58-7
Formula molecolare C5H9N
Molecular Weight (g/mol) 83.134
Numero MDL MFCD00008052
InChI Key VUGCBIWQHSRQBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,1-dimethylpropargylamine, 3-amino-3-methyl-1-butyne, 3-butyn-2-amine, 2-methyl, 1,1-dimethylprop-2-ynylamine, 2-methyl-3-butyn-2-amine, 1,1-dimethyl-prop-2-ynylamine, 1,1-dimethylpropynylamine, 1,1-dimethyl-2-propynylamine, 1,1-dimethylprop-3-ynylamine, 3-amino-3-methylbutyne
PubChem CID 76319
IUPAC Name 2-methylbut-3-yn-2-amine
SMILES CC(C)(C#C)N
Specifications
Materiale o nome chimico 1,1-Dimethylpropargylamine
Densità 0.79
Punti di ebollizione 79°C to 80°C
Punto d'infiammabilità 2°C (36°F)
Indice di rifrazione 1.4237
Quantità 25 g
Numero UN UN2733
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Very soluble in water.
Peso formulazione 83.13
Percent Purity 95%