Learn More
1,1-Dimethylpropargylamine, 95%
Codice prodotto. 10714344 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10714344 5 g Bottiglia in vetro 5g
10351004 1 g Bottiglia in vetro 1g
10289363 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10714344 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 175620050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2978-58-7 | C5H9N | 83.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2978-58-7
Formula molecolare C5H9N
Molecular Weight (g/mol) 83.13
Numero MDL MFCD00008052
InChI Key VUGCBIWQHSRQBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,1-dimethylpropargylamine, 3-amino-3-methyl-1-butyne, 3-butyn-2-amine, 2-methyl, 1,1-dimethylprop-2-ynylamine, 2-methyl-3-butyn-2-amine, 1,1-dimethyl-prop-2-ynylamine, 1,1-dimethylpropynylamine, 1,1-dimethyl-2-propynylamine, 1,1-dimethylprop-3-ynylamine, 3-amino-3-methylbutyne
PubChem CID 76319
IUPAC Name 2-methylbut-3-yn-2-amine
SMILES CC(C)(C#C)N
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 1-Dimethylpropargylamine
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.7900g/mL
Punti di ebollizione 79.0°C to 80.0°C
Punto d'infiammabilità 2°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HC≡CC(CH3)2NH2
Indice di rifrazione 1.4220 to 1.4250
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.79
Peso formulazione 83.13
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,1-Dimethylpropargylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.