Learn More
1,1-Dioctadecyl-3,3,3,3-tetramethylindotricarbocyanine Iodide (>90%), TRC
Codice prodotto. 30329574
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30329574 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30329574 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB4151585MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1-Dioctadecyl-3,3,3,3-tetramethylindotricarbocyanine Iodide
CAS 100068-60-8
Formula molecolare C63H101IN2
Quantità 5 mg
Sinonimo DiIC18(7), DiR, XenoLight DiR, 2-[7-(1,3-Dihydro-3,3-dimethyl-1-octadecyl-2H-indol-2-ylidene)-1,3,5-heptatrienyl]-3,3-dimethyl-1-octadecyl-3H-indolium Iodide
InChI Formula InChI=1S/C63H101N2.HI/c1-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38-46-54-64-58-50-44-42-48-56(58)62(3,4)60(64)52-40-36-35-37-41-53-61-63(5,6)57-49-43-45-51-59(57)65(61)55-47-39-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-2;/h35-37,40-45,48-53H,7-34,38-39,46-47,54-55H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].CCCCCCCCCCCCCCCCCCN1\C(=C/C=C/C=C/C=C/C2=[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)c3ccccc3C2(C)C)\C(C)(C)c4ccccc14
IUPAC Name (2Z)-2-[(2E,4E,6E)-7-(3,3-dimethyl-1-octadecylindol-1-ium-2-yl)hepta-2,4,6-trienylidene]-3,3-dimethyl-1-octadecylindole;iodide
Molecular Weight (g/mol) 1013.39
Peso formulazione 1012.7009