Learn More
1,1-Dioctadecyl-3,3,3,3-tetramethylindotricarbocyanine Iodide (>90%), TRC
Codice prodotto. 30335071
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30335071 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30335071 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB41515810MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1-Dioctadecyl-3,3,3,3-tetramethylindotricarbocyanine Iodide
CAS 100068-60-8
Formula molecolare C63H101IN2
Quantità 10 mg
Sinonimo DiIC18(7), DiR, XenoLight DiR, 2-[7-(1,3-Dihydro-3,3-dimethyl-1-octadecyl-2H-indol-2-ylidene)-1,3,5-heptatrienyl]-3,3-dimethyl-1-octadecyl-3H-indolium Iodide
InChI Formula InChI=1S/C63H101N2.HI/c1-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38-46-54-64-58-50-44-42-48-56(58)62(3,4)60(64)52-40-36-35-37-41-53-61-63(5,6)57-49-43-45-51-59(57)65(61)55-47-39-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-2;/h35-37,40-45,48-53H,7-34,38-39,46-47,54-55H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].CCCCCCCCCCCCCCCCCCN1\C(=C/C=C/C=C/C=C/C2=[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)c3ccccc3C2(C)C)\C(C)(C)c4ccccc14
IUPAC Name (2Z)-2-[(2E,4E,6E)-7-(3,3-dimethyl-1-octadecylindol-1-ium-2-yl)hepta-2,4,6-trienylidene]-3,3-dimethyl-1-octadecylindole;iodide
Molecular Weight (g/mol) 1013.39
Peso formulazione 1012.7009