Learn More
1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol, 98%
Codice prodotto. 10208423 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10208423 25 g Bottiglia in vetro 25g
10414895 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10208423 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 389970250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3923-52-2 | C15H12O | 208.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3923-52-2
Formula molecolare C15H12O
Molecular Weight (g/mol) 208.26
Numero MDL MFCD00041570
InChI Key SMCLTAARQYTXLW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,1-diphenyl-2-propyn-1-ol, diphenylethinylcarbinol, ethynyldiphenylmethanol, 1,1-diphenylpropargyl alcohol, diphenylethynylcarbinol, 3,3-diphenyl-3-hydroxy-1-propyne, benzenemethanol, .alpha.-ethynyl-.alpha.-phenyl, 2-propyn-1-ol, 1,1-diphenyl, benzenemethanol, alpha-ethynyl-alpha-phenyl, benzenemethanol, a-ethynyl-a-phenyl
PubChem CID 92976
IUPAC Name 1,1-diphenylprop-2-yn-1-ol
SMILES OC(C#C)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 1-Diphenyl-2-propyn-1-ol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 46.0°C to 50.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 183.0°C (20.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 208.26
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals or Powder