Learn More
1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol, 98%
Codice prodotto. 10414895 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10414895
Marca: Thermo Scientific Acros 389970050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3923-52-2 | C15H12O | 208.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3923-52-2
Formula molecolare C15H12O
Molecular Weight (g/mol) 208.26
Numero MDL MFCD00041570
InChI Key SMCLTAARQYTXLW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,1-diphenyl-2-propyn-1-ol, diphenylethinylcarbinol, ethynyldiphenylmethanol, 1,1-diphenylpropargyl alcohol, diphenylethynylcarbinol, 3,3-diphenyl-3-hydroxy-1-propyne, benzenemethanol, .alpha.-ethynyl-.alpha.-phenyl, 2-propyn-1-ol, 1,1-diphenyl, benzenemethanol, alpha-ethynyl-alpha-phenyl, benzenemethanol, a-ethynyl-a-phenyl
PubChem CID 92976
IUPAC Name 1,1-diphenylprop-2-yn-1-ol
SMILES OC(C#C)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 1-Diphenyl-2-propyn-1-ol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 46.0°C to 50.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 183.0°C (20.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 208.26
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals or Powder