Learn More
1,1-Diphenylethylene, 98%
Codice prodotto. 11964451 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
Codice prodotto. 11964451
Marca: Thermo Scientific Acros 117261000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 530-48-3 | C14H12 | 180.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 530-48-3
Formula molecolare C14H12
Molecular Weight (g/mol) 180.25
InChI Key ZMYIIHDQURVDRB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,1-diphenylethylene, ethene-1,1-diyldibenzene, 1,1-diphenylethene, benzene, 1,1'-ethenylidenebis, 1-phenylethenyl benzene, unii-bx0l5b6lll, as-diphenylethylene, .alpha.-phenylstyrene, 1-phenylvinyl benzene, bx0l5b6lll
PubChem CID 10740
IUPAC Name 1-phenylethenylbenzene
SMILES C=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 1-Diphenylethylene
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 6.0°C
Colore Colorless
Densità 1.0200g/mL
Punti di ebollizione 270.0°C to 271.0°C
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5)2C=CH2
Indice di rifrazione 1.6065 to 1.6085
Quantità 100 g
Beilstein 05,639
Indice di Merck 15,3356
Gravità specifica 1.02
Peso formulazione 180.25
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid