Learn More
1,1'-[Disulfanediylbis-[(2S)-2-methyl-1-oxopropane-3,1-diyl]]-bis[(2S)-pyrrolidine-2-carboxylic] Acid (Captopril Disulfide), Mikromol™
Codice prodotto. 18063150
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18063150 25 mg 25mg
18030070 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18063150 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0067.010025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,1'-[Disulfanediylbis-[(2S)-2-methyl-1-oxopropane-3,1-diyl]]-bis[(2S)-pyrrolidine-2-carboxylic] Acid (Captopril Disulfide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Captopril Disulfide
CAS 64806-05-9
Nomi componenti o analita Captopril Disulfide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C18 H28 N2 O6 S2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Captopril Imp. A (EP), Captopril Disulfide, 1,1'-[Disulfanediylbis-[(2S)-2-methyl-1-oxopropane-3,1-diyl]]-bis[(2S)-pyrrolidine-2-carboxylic] Acid, SQ-14551, Captopril Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C18H28N2O6S2/c1-11(15(21)19-7-3-5-13(19)17(23)24)9-27-28-10-12(2)16(22)20-8-4-6-14(20)18(25)26/h11-14H,3-10H2,1-2H3,(H,23,24)(H,25,26)/t11-,12-,13+,14+/m1/s1
SMILES C[C@H](CSSC[C@@H](C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)O
IUPAC Name (2S)-1-[(2S)-3-[[(2S)-3-[(2S)-2-carboxypyrrolidin-1-yl]-2-methyl-3-oxopropyl]disulfanyl]-2-methylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 432.55
Quantità 25 mg
Peso formulazione 432.1389 g/mol