Learn More
1-(1-Ethylpiperidin-3-yl)methanamine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-(1-Ethylpiperidin-3-yl)methanamine |
| CAS | 102459-02-9 |
| Formula molecolare | C8H18N2 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | [(1-Ethylpiperidin-3-yl)methyl]amine |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H18N2/c1-2-10-5-3-4-8(6-9)7-10/h8H,2-7,9H2,1H3 |
| SMILES | CCN1CCCC(CN)C1 |
| IUPAC Name | (1-ethylpiperidin-3-yl)methanamine |
| Molecular Weight (g/mol) | 142.24 |
| Peso formulazione | 142.147 |