Learn More
1,1'-Ferrocenedimethanol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,1′-Ferrocenedimethanol |
| Punto di fusione | 106.0°C to 109.0°C |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 5 g |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. |
| Peso formulazione | 246.09 |
| Percent Purity | 98% |
Sicurezza e movimentazione
- 1,1'-Ferrocenedimethanol
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico