Learn More
1,1'-Ferrocenedimethanol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10402873 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10402873 1 g 1g
10280453 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10402873 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 382250010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1291-48-1
Formula molecolare C12H14FeO2
Molecular Weight (g/mol) 246.09
Numero MDL MFCD02091688
Sinonimo ferrocene derivatives, 1,1'-bis hydroxymethyl ferrocen, 1,1'-ferrocenedimethanol, 1,1 inverted exclamation marka-ferrocenedimethanol
SMILES [Fe].OCc1cccc1.OCc1cccc1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1′-Ferrocenedimethanol
Punto di fusione 106.0°C to 109.0°C
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 246.09
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,1'-Ferrocenedimethanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico