Learn More
1-(1-Hydroxy-4-Methyl-2-pHenylazo)-2-NapHthol-4-Sulfonic Acid, Pure, Metal Indicator, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10627222 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Glass Jar
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10627222 5 g Glass Jar 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10627222 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore H/2350/44
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-09-2026
Specifica
CAS 3147-14-6
Punto di fusione 300°C
Colore Black
Imballaggio Glass Jar
Formula molecolare C17H14N2O5S
Numero MDL 11656
Quantità 5 g
Sinonimo calmagite, calmagite, indicator grade, 1-naphthalenesulfonic acid, 3-hydroxy-4-2-hydroxy-5-methylphenyl azo, 3-hydroxy-4-6-hydroxy-m-tolyl azo-1-naphthalenesulfonic acid, calmagite indicator grade, 1-naphthalenesulfonic acid, 3-hydroxy-4-2-2-hydroxy-5-methylphenyl diazenyl, vbrnloqcbcpphl-uhfffaoysa-n, calmagite metalindicatorforca,mgetc., 3-hydroxy-4-2-hydroxy-5-methyl-phenylazo-1-naphthalenesulfonic acid, e-3-hydroxy-4-2-hydroxy-5-methylphenyl diazenyl naphthalene-1-sulfonic acid
InChI Key ASFVMSDYPYMUFL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)NN=C2C3=CC=CC=C3C(=CC2=O)S(=O)(=O)O
IUPAC Name 4-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)hydrazinylidene]-3-oxonaphthalene-1-sulfonic acid
Molecular Weight (g/mol) 358.368
PubChem CID 6364506
Peso formulazione 358.38g/mol
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calmagite
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.