Learn More
1-(1-Methyl-4-piperidinyl)piperazine, 98%
Codice prodotto. 11416570
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11416570 1 g 1g
11426570 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11416570 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27624.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 23995-88-2 | C10H21N3 | 183.299 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23995-88-2
Formula molecolare C10H21N3
Molecular Weight (g/mol) 183.299
Numero MDL MFCD01075186
InChI Key OHUMKYGINIODOY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-1-methyl-4-piperidinyl piperazine, 1-1-methylpiperidin-4-yl piperazine, 1-n-methylpiperidin-4-yl piperazine, 1-1-methyl-piperidin-4-yl-piperazine, piperazine, 1-1-methyl-4-piperidinyl, 1-1-methyl-4-piperidyl piperazine, 1-1-methyl-4-piperidino piperazine, zlchem 509, acmc-1cq7x, 1-methyl-4-piperidyl piperazine
PubChem CID 566324
IUPAC Name 1-(1-methylpiperidin-4-yl)piperazine
SMILES CN1CCC(CC1)N2CCNCC2
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(1-Methyl-4-piperidinyl)piperazine
Punto di fusione 29°C to 32°C
Indice di rifrazione 1.508
Quantità 1 g
Numero UN UN3259
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 183.3
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-(1-Methyl-4-piperidinyl)piperazine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(1-Methyl-4-piperidinyl)piperazine