Learn More
1-[(1-Methylethyl)amino]-3-[4-[[(1-methylethyl)imino]methyl]phenoxy]-2-propanol, TRC
Codice prodotto. 30477265
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30477265 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30477265 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM265480100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-((1-Methylethyl)amino)-3-(4-(((1-methylethyl)imino)methyl)phenoxy)-2-propanol
CAS 29122-73-4
Formula molecolare C16 H26 N2 O2
Quantità 100 mg
Sinonimo (E)-1-(Isopropylamino)-3-(4-((isopropylimino)methyl)phenoxy)propan-2-ol
InChI Formula InChI=1S/C16H26N2O2/c1-12(2)17-9-14-5-7-16(8-6-14)20-11-15(19)10-18-13(3)4/h5-9,12-13,15,18-19H,10-11H2,1-4H3
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccc(C=NC(C)C)cc1
Molecular Weight (g/mol) 278.39
Peso formulazione 278.199