Learn More
1-(1-Naphthyl)-2-thiourea 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10229410 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10229410 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10229410 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 415430250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(1-Naphthyl)-2-thiourea
Nota nome 97%
CAS 86-88-4
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Beige-Brown to Gray
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C11H10N2S
Numero MDL MFCD00041824
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 708
Sinonimo 1-1-naphthyl-2-thiourea, antu, 1-naphthylthiourea, dirax, anturat, rattrack, smeesana, alrato, bantu, kripid
InChI Key PIVQQUNOTICCSA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NC(=S)N
IUPAC Name naphthalen-1-ylthiourea
Molecular Weight (g/mol) 202.275
PubChem CID 736366
ChEBI CHEBI:82256
Peso formulazione 202.28
Percent Purity ≥96.0%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-(1-Naphthyl)-2-thiourea
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico