Learn More
1-(1-Naphthylmethyl)piperazine, 97%
Codice prodotto. 15431628
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15431628 25 g 25g
15411628 1 g 1g
15421628 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15431628 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55398.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 40675-81-8 | C15H18N2 | 226.323 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40675-81-8
Formula molecolare C15H18N2
Molecular Weight (g/mol) 226.323
Numero MDL MFCD01314185
InChI Key HGYDREHWXXUUIS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-1-naphthylmethyl piperazine, 1-naphthalen-1-ylmethyl piperazine, 1-1-naphthylmethyl-piperazine, 1-naphthalen-1-ylmethyl-piperazine, 1-naphthalen-1-yl methyl piperazine, naphthylmethyl piperazine, 1-naphthylmethyl piperazine, 1-piperazin-1-yl naphthalene, 1-naphth-1-ylmethyl piperazine, 1-1-naphthalenylmethyl piperazine
PubChem CID 701891
IUPAC Name 1-(naphthalen-1-ylmethyl)piperazine
SMILES C1CN(CCN1)CC2=CC=CC3=CC=CC=C32
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(1-Naphthylmethyl)piperazine
Punto di fusione 63°C to 67°C
Colore White to Brown
Quantità 25 g
Numero UN UN3077
Peso formulazione 226.32
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder