Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,1′-Oxalyldiimidazole |
| CAS | 18637-83-7 |
| Punto di fusione | 114.0°C to 117.0°C |
| Colore | Yellow to Brown |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Formula molecolare | C8H6N4O2 |
| Numero MDL | MFCD00043067 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 1,1'-oxalyldiimidazole, 1,2-di 1h-imidazol-1-yl ethane-1,2-dione, 1h-imidazole, 1,1'-1,2-dioxo-1,2-ethanediyl bis, oxalic acid diimidazolide, 1,2-di imidazol-1-yl ethane-1,2-dione, bis imidazol-1-yl ethane-1,2-dione, 1,1-oxalyldiimidazole, acmc-1cacg, 1,1'-oxalyl-diimidazol, 1,1'-oxalyldi 1h-imidazole |
| InChI Key | ONRNRVLJHFFBJG-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 1,1'-Oxalyldiimidazole
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H360D-Può nuocere al feto.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.