Learn More
1-(1-Oxidobenzo[d]isothiazol-3-yl)piperazine 1-Oxide Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-(1-Oxidobenzo[d]isothiazol-3-yl)piperazine 1-Oxide Hydrochloride |
| CAS | 2514708-84-8 |
| Formula molecolare | C11H14ClN3O2S |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H13N3O2S.ClH/c15-14(7-5-12-6-8-14)11-9-3-1-2-4-10(9)17(16)13-11;/h1-4,12H,5-8H2;1H |
| SMILES | O=S1N=C(N2(CCNCC2)=O)C3=C1C=CC=C3.Cl |
| IUPAC Name | 1-(1-oxidobenzo[d]isothiazol-3-yl)piperazine 1-oxide hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 287.77 |
| Peso formulazione | 287.05 |