Learn More
1-(1-Oxidobenzo[d]isothiazol-3-yl)piperazine 1-Oxide Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30409884
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30409884 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30409884 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO84683550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(1-Oxidobenzo[d]isothiazol-3-yl)piperazine 1-Oxide Hydrochloride
CAS 2514708-84-8
Formula molecolare C11H14ClN3O2S
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H13N3O2S.ClH/c15-14(7-5-12-6-8-14)11-9-3-1-2-4-10(9)17(16)13-11;/h1-4,12H,5-8H2;1H
SMILES O=S1N=C(N2(CCNCC2)=O)C3=C1C=CC=C3.Cl
IUPAC Name 1-(1-oxidobenzo[d]isothiazol-3-yl)piperazine 1-oxide hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 287.77
Peso formulazione 287.05