Learn More
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole, 90%, Tech.
Codice prodotto. 15750819 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15750819 25 g Bottiglia in vetro 25g
10686372 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15750819 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 168480250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6160-65-2 | C7H6N4S | 178.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6160-65-2
Formula molecolare C7H6N4S
Molecular Weight (g/mol) 178.21
Numero MDL MFCD00005289
InChI Key RAFNCPHFRHZCPS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,1'-thiocarbonyldiimidazole, thiocarbonyldiimidazole, n,n'-thiocarbonyldiimidazole, di 1h-imidazol-1-yl methanethione, 1,1-thiocarbonyldiimidazole, di imidazol-1-yl methanethione, n,n'-thiocarbonyldiimidazole tcdi, 1h-imidazole, 1,1'-carbonothioylbis, n,n-thiocarbonyldiimidazole, 1,1'-carbonothioylbis-1h-imidazole
PubChem CID 80264
IUPAC Name di(imidazol-1-yl)methanethione
SMILES S=C(N1C=CN=C1)N1C=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 1'-Thiocarbonyldiimidazole
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 96.0°C to 103.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Fieser 01,1151; 02,411; 05,661; 06,583; 13,318
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes.
Peso formulazione 178.21
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Powder