Learn More
1-[10-[2-(Dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl-1-propanone (>90%), TRC
Codice prodotto. 30135907
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30135907 50 mg 50mg
30011899 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30135907 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD47106550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 362-29-8
Formula molecolare C20 H24 N2 O S
Molecular Weight (g/mol) 340.48
Sinonimo 1-Propanone, 1-[10-[2-(dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, 1-Propanone, 1-[10-[2-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl]- (6CI,7CI,8CI), 1-[10-[2-(Dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-1-propanone, (±)-Propiomazine, 1-[10-[2-(Dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl]-1-propanone, 2-Propionyl-10-[2-(dimethylamino)propyl]phenothiazine, Propiomazine, Propionylpromethazine, Wy 1359
IUPAC Name 1-[10-[2-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl]propan-1-one
SMILES CCC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CC(C)N(C)C)c2c1
Specifica
Materiale o nome chimico Propionylpromethazine
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H24N2OS/c1-5-18(23)15-10-11-20-17(12-15)22(13-14(2)21(3)4)16-8-6-7-9-19(16)24-20/h6-12,14H,5,13H2,1-4H3
Peso formulazione 340.1609