Learn More
1,10-Decanedicarboxylic acid, 99%
Codice prodotto. 10065903 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10065903 100 g Plastic bottle 100g
10294130 5 g Bottiglia in vetro 5g
10560361 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10065903 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 111881000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 693-23-2 | C12H22O4 | 230.3 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 693-23-2
Formula molecolare C12H22O4
Molecular Weight (g/mol) 230.3
Numero MDL MFCD00002735
InChI Key TVIDDXQYHWJXFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,12-dodecanedioic acid, 1,10-decanedicarboxylic acid, decamethylenedicarboxylic acid, 1,10-dicarboxydecane, n-dodecanedioic acid, unii-978yu42q6i, dsstox_cid_7297, dsstox_rid_78394, dsstox_gsid_27297, n-dodecanedioate
PubChem CID 12736
ChEBI CHEBI:4676
IUPAC Name dodecanedioic acid
SMILES C(CCCCCC(=O)O)CCCCC(=O)O
Especificaciones
Materiale o nome chimico 1, 10-Decanedicarboxylic acid
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 125°C to 130°C
Colore White
Punti di ebollizione 245°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 220°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare HO2C(CH2)10CO2H
Quantità 100 g
Beilstein 02, IV, 2126
Informazioni di solubilità Solubility in water: < 0.1g/L (20 c)
Viscosità 8.4 mPa.s (140°C)
Peso formulazione 230.3
Percent Purity 99%
Forma fisica Pellets or Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,10-Decanedicarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Attenzione
Clasificación
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.