Learn More
1,10-Decanedicarboxylic acid, 99%
Codice prodotto. 10560361 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
Codice prodotto. 10560361
Marca: Thermo Scientific Acros 111885000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 693-23-2 | C12H22O4 | 230.3 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 693-23-2
Formula molecolare C12H22O4
Molecular Weight (g/mol) 230.3
Numero MDL MFCD00002735
InChI Key TVIDDXQYHWJXFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,12-dodecanedioic acid, 1,10-decanedicarboxylic acid, decamethylenedicarboxylic acid, 1,10-dicarboxydecane, n-dodecanedioic acid, unii-978yu42q6i, dsstox_cid_7297, dsstox_rid_78394, dsstox_gsid_27297, n-dodecanedioate
PubChem CID 12736
ChEBI CHEBI:4676
IUPAC Name dodecanedioic acid
SMILES C(CCCCCC(=O)O)CCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 10-Decanedicarboxylic acid
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 125°C to 130°C
Colore White
Punti di ebollizione 245°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 220°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare HO2C(CH2)10CO2H
Quantità 500 g
Beilstein 02, IV, 2126
Informazioni di solubilità Solubility in water: < 0.1g/L (20 c)
Viscosità 8.4 mPa.s (140°C)
Peso formulazione 230.3
Percent Purity 99%
Forma fisica Pellets or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,10-Decanedicarboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.