Learn More
1,10-Decanediol, 99%
Codice prodotto. 10572971 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10572971 100 g Bottiglia in vetro 100g
10403515 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10572971 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 181041000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 112-47-0 | C10H22O2 | 174.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-47-0
Formula molecolare C10H22O2
Molecular Weight (g/mol) 174.28
Numero MDL MFCD00004749
InChI Key FOTKYAAJKYLFFN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,10-decanediol, decamethylene glycol, decamethylenediol, 1,10-dihydroxydecane, 1,10-decamethylenediol, 1,10-decamethylene diol, 1,6-bis 2-hydroxyethyl hexane, alpha,omega-decanediol, unii-5i577udk52, 1,10-ddecanediol
PubChem CID 37153
IUPAC Name decane-1,10-diol
SMILES C(CCCCCO)CCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 10-Decanediol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 71°C to 75°C
Colore White
Punti di ebollizione 297°C
Punto d'infiammabilità 152°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HO(CH2)10OH
Quantità 100 g
Beilstein 01, II, 560
Indice di Merck 15, 2853
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: freely soluble in alcohol and warm ether,practically insoluble in petroleum ether
Peso formulazione 174.28
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder, Flakes or Pellets