Learn More
1,10-Decanediol, TRC
Codice prodotto. 30349970
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30349970 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30349970 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD226340100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,10-Decanediol
CAS 112-47-0
Formula molecolare C10 H22 O2
Quantità 100 g
Sinonimo 1,10-Decamethylene glycol, 1,10-Decamethylenediol, 1,10-Decyleneglycol, 1,10-Dihydroxydecane, Decamethylene glycol, Decamethylenediol, NSC 17165, Speziol C 10/2, α,ω-Decanediol
InChI Formula InChI=1S/C10H22O2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h11-12H,1-10H2
SMILES OCCCCCCCCCCO
IUPAC Name decane-1,10-diol
Molecular Weight (g/mol) 174.28
Peso formulazione 174.162