Learn More
1,10-Phenanthroline Ferrous Solution 0.025M, Pure, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10244490 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10244490 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10244490 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/2220/PB05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
CAS 14634-91-4
Forma fisica Liquid
Formula molecolare C36H24FeN6O4S
Numero MDL MFCD00036428
Colore Red
InChI Key CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
IUPAC Name λ²-iron(2+) tris(1,10-phenanthroline) sulfate
Molecular Weight (g/mol) 692.53
PubChem CID 84567
Quantità 100 mL
Peso formulazione 692.53g/mol