Learn More
1,10-Phenanthroline monohydrate, 99+%, pure
Codice prodotto. 13448348 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
13448348 500 g Bottiglia in vetro 500g
10204800 5 g Bottiglia in vetro 5g
10091460 25 g Bottiglia in vetro 25g
10184563 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 13448348 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 130135000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5144-89-8 | C12H10N2O | 198.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5144-89-8 , 66-71-7
Formula molecolare C12H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 198.23
Numero MDL MFCD00149973
InChI Key PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21226
SMILES O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 10-Phenanthroline monohydrate
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 97.0°C to 101.0°C
Colore Cream-White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 g
Beilstein 23,227
Indice di Merck 15,7328
Sinonimo 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and benzene
IUPAC Name 1,10-phenanthroline hydrate
Peso formulazione 198.23
Percent Purity 99+%
Grado Pure
Forma fisica Needle-like Crystalline Powder