Learn More
1,10-Phenanthroline monohydrate, ACS reagent
Codice prodotto. 10577172 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10577172 1 g Bottiglia in vetro 1g
10637381 5 g Bottiglia in vetro 5g
10562564 25 g Bottiglia in vetro 25g
10572564 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10577172 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 417120010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5144-89-8 | C12H10N2O | 198.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5144-89-8 , 66-71-7
Formula molecolare C12H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 198.23
Numero MDL MFCD00149973
InChI Key PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21226
SMILES O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 10-Phenanthroline monohydrate
Punto di fusione 97°C to 101°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Beilstein 23, 227
Indice di Merck 15, 7328
Sinonimo 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone and benzene
IUPAC Name 1,10-phenanthroline;hydrate
Peso formulazione 198.23
Grado Reagente ACS
Forma fisica Needle-like Crystals