Learn More
1,10-Phenanthroline Monohydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10171910 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
100 g
Imballaggio:
Amber glass bottle
Plastic powder jar
Vial
Dimensione della confezione:
100g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10171910 5 g Amber glass bottle 5g
10498410 1 g Vial 1g
11498952 100 g Plastic powder jar 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10171910 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/2200/44
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 5144-89-8
Formula molecolare C12H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 198.23
Numero MDL MFCD00149973
InChI Key PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
PubChem CID 21226
IUPAC Name 1,10-phenanthroline;hydrate
SMILES O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Specifications
Punto di fusione 97°C
Colore White
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 198.23g/mol
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,10-Phenanthroline monohydrate
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Hazard Statement
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenanthroline (1, 10), monohydrate, 1,10-Phenanthroline